Learn More
Thermo Scientific Chemicals TCL grade 12 microns, gel de silice APS
20.60€ - 435.00€
Spécification
Granulométrie | 12 μm |
---|---|
Porosité | 60 Å |
Qualité | TLC |
Aire de la surface (métrique) | 500 à 600 m2/g |
Type | Gel de silice |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11315587
|
Thermo Scientific Chemicals
042765.30 |
250 g |
61.51€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11395577
|
Thermo Scientific Chemicals
042765.A1 |
1 kg |
170.85€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11305587
|
Thermo Scientific Chemicals
042765.18 |
50 g |
20.60€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11385577
|
Thermo Scientific Chemicals
042765.A7 |
5 kg | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
TLC plate preparation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
12 μm | |
TLC | |
Gel de silice |
60 Å | |
500 à 600 m2/g | |
Silice |
RUO – Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals TCL grade 12 microns, gel de silice APS