Learn More
Fil de titane, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre, hybridé, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Forme : Env. 3,54 g/m
70.35€ - 704.51€
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11395848
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010388.BU
25 cm
70.35€
25cm
11375848
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
100 cm
188.94€
100cm
11385848
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010388.CC
500 cm
704.51€
500cm
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-32-6
47.87
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
23963
titane
Ti
MFCD00011264,MFCD00151301
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CHEBI:33341
[Ti]
Spécification
Titanium
Annealed
Silver Gray wire
Ti
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
[Ti]
47.87
CHEBI:33341
Fil, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre
Argent à gris
7440-32-6
99.99% (Metals basis)
MFCD00011264,MFCD00151301
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
titane
23963
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante