Learn More
Feuille mince de titane, 0,0114 mm (0,00045 po) d’épaisseur, 99,6 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11359768
Click to view available options
Quantité:
100 x 100 mm
200 x 200 mm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium Thinfoil
Note relative au nom 0.0114mm (0.00045 in.) thick, Light Tight
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 200 x 200 mm
Pourcentage de pureté 99.6%
Qualité Commercialement pur 4
Odeur Odorless
Poids ≈0.514g/100x100mm
Forme Feuille mince