Learn More
Poudre de titane, maille de -60+100, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
73.90€ - 269.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-32-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Ti |
Poids moléculaire (g/mol) | 47.87 |
Numéro MDL | MFCD00011264,MFCD00151301 |
Clé InChI | RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 |
CID PubChem | 23963 |
ChEBI | CHEBI:33341 |
Nom IUPAC | titanium |
SMILES | [Ti] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11364768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043105.22 |
100 g |
73.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11354768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043105.36 |
500 g |
269.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-32-6 | |
47.87 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
23963 | |
titanium |
Ti | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
CHEBI:33341 | |
[Ti] |
Spécification
Titanium powder | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
[Ti] | |
47.87 | |
CHEBI:33341 | |
−60+100 Mesh | |
Poudre |
7440-32-6 | |
Ti | |
UN2546 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
titanium | |
23963 | |
99.5% | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H252
Matière auto-échauffante en grandes quantités
peut s’enflammer.
P210-P222-P280-P335+P334-P370+P378q
H250-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,2 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'rtecsNumber' : XR1700000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only