Learn More
Poudre de titane, maille de -325, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS | 7440-32-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Ti |
Poids moléculaire (g/mol) | 47.87 |
Numéro MDL | MFCD00011264,MFCD00151301 |
Clé InChI | RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 |
CID PubChem | 23963 |
ChEBI | CHEBI:33341 |
Nom IUPAC | titane |
SMILES | [Ti] |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-32-6 | |
47.87 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
23963 | |
titane |
Ti | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
CHEBI:33341 | |
[Ti] |
Spécification
Titanium | |
7440-32-6 | |
99% (Metals basis) | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
titane | |
23963 | |
-325 Mesh | |
Poudre |
Gris | |
Dark Gray powder | |
Ti | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
[Ti] | |
47.87 | |
CHEBI:33341 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
P210-P222-P280-P335+P334-P370+P378q
H250-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,2 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'rtecsNumber' : XR1700000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Titane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide pyrophorique Catégorie 1
- Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
Mention de danger
- H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
- H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P222-Ne pas laisser au contact de l'air.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
- P422-Stocker le contenu sous .
- P420-Stocker à l'écart des autres matières.
RUO – Research Use Only