Learn More
Poudre de titane, maille de -100, 99,4 %, Thermo Scientific Chemicals
48.50€ - 339.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-32-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Ti |
Poids moléculaire (g/mol) | 47.87 |
Numéro MDL | MFCD00011264,MFCD00151301 |
Clé InChI | RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 |
CID PubChem | 23963 |
ChEBI | CHEBI:33341 |
Nom IUPAC | titane |
SMILES | [Ti] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15460987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010383.14 |
25 g |
48.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11385838
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010383.22 |
100 g |
99.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11305848
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010383.36 |
500 g |
339.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-32-6 | |
47.87 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
23963 | |
titane |
Ti | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
CHEBI:33341 | |
[Ti] |
Spécification
Titanium powder | |
7440-32-6 | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
[Ti] | |
47.87 | |
CHEBI:33341 | |
−100 Mesh | |
Poudre |
Gris | |
Ti | |
UN2546 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
titane | |
23963 | |
99.4% | |
Odorless |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H252
Self-heating in large quantities
may catch fire.
P210-P222-P280-P335+P334-P370+P378q
H250-H500
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 4.2; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'rtecsNumber' : XR1700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Titanium powder
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide pyrophorique Catégorie 1
- Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 2
Mention de danger
- H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
- H252-Matière auto-échauffante en grandes quantités; peut s'enflammer.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P222-Ne pas laisser au contact de l'air.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P422-Stocker le contenu sous .
- P420-Stocker à l'écart des autres matières.
RUO – Research Use Only