Learn More
Titane, solution étalon de plasma, Specpure™, Ti 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
66.30€ - 180.00€
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00011264
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11378997
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
038720.AD
50 mL
66.30€
50mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11388997
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
038720.AE
100 mL
95.80€
100mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11440171
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
038720.AP
500 mL
180.00€
500mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
MFCD00011264
Spécification
Titanium plasma standard solution
MFCD00011264
Liquide
Ti 1000μg/mL
Specpure™
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante