Learn More
Oxyde de titane, 99,9 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Utile pour les applications photovoltaïques. Il joue un rôle important en tant que photocatalyseur sous rayonnement lumineux visible. Les nanotubes d’oxyde de titane traités jouent un rôle important dans le développement de l’hydroxyapatite nanométrique. Il est également utilisé comme catalyseur.
115.00€ - 361.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12065-65-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Ti3O5 |
Numéro MDL | MFCD00210650 |
Synonyme | Trititanium pentoxide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11349057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039000.14 |
25 g |
115.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11339057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039000.22 |
100 g |
361.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Nanocrystalline titanium oxide electrodes is useful for photo voltaic applications. It plays an important role as photocatalyst under visible light radiation. Treated titanium oxide nanotubes play a significant part in the development of nano-scale hydroxy apatite. It is too utilized as catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12065-65-5 | |
Ti3O5 | |
MFCD00210650 | |
Trititanium pentoxide |
Spécification
Titanium oxide | |
12065-65-5 | |
Ti3O5 | |
Trititanium pentoxide | |
99.9% | |
4.2 |
1800°C | |
Pièces de 3 à 10 mm | |
MFCD00210650 | |
Soluble in hot concentrated sulfuric acid,hydrofluoric acid and alkali. | |
Flacon en plastique | |
4.2 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only