Learn More
Cible de pulvérisation en siliciure de titane, 76,2 mm (3,0 po) de diamètre x 3,18 mm (0,125 po) d’épaisseur, 99,5 % (pureté du métal)
Code produit. 15464845
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium nitride sputtering target
Point de fusion 2950°C
Note relative au nom 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
CAS 25583-20-4
Couleur Gris
Forme physique Matériau pressé à chaud
Quantité 1 Ea.
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire NTi
Numéro MDL MFCD00049596
Synonyme titanium nitride, titanium nitride tin, nitridotitanium, unii-6rw464feff, titannitrid, titaniumylidyneamine, titanium mononitride, titanium nitride, <3 mum, 6rw464feff, titanium nitride tin grade a
Clé InChI NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#[Ti]
Nom IUPAC nitrure de titane
Poids moléculaire (g/mol) 61.87
CID PubChem 93091
Poids de la formule 61.91
Pourcentage de pureté 99.5%
Densité 5.22 g/mL