Learn More
Composite de poudre de titane et nickel, maille de -325, Thermo Scientific Chemicals
31.90€ - 835.16€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Titanium Nickel powder composite |
---|---|
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Ti:Ni; 70:30 wt% |
Numéro MDL | MFCD02091734 |
Numéro UN | UN3089 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11329259
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088384.09 |
10 g | N/A | ||||||
11349259
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088384.22 |
100 g |
233.16€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11339259
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088384.36 |
500 g |
835.16€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
A 70% titanium, 30% nickel composite powder strained through -325 mesh. Also used in alloy powder, bone staples and antioxidant coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Titanium Nickel powder composite | |
MFCD02091734 | |
Insoluble in water. | |
Air Sensitive |
Ti:Ni; 70:30 wt% | |
UN3089 | |
−325 Mesh | |
Poudre |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H228-H351-H317
Flammable solid.
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P210-P240-P241-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H228-H317-H351
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: METAL POWDERS, FLAMMABLE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante