Learn More
Acide sulfurique sulfate d’oxyde de titane(IV) hydraté, Thermo Scientific Chemicals
98.99€ - 304.52€
Identifiants chimiques
CAS | 123334-00-9 |
---|---|
Formule moléculaire | TiOSO4.xH2O + H2SO4 |
Numéro MDL | MFCD00011270 |
Synonyme | Titanyl sulfate, Titanium(IV) oxysulfate-sulfuric acid |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11354507
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039591.36 |
500 g |
98.99€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11344507
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039591.A3 |
2 kg |
304.52€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Titanium(IV) oxide sulfate sulfuric acid hydrate is widely used as a pigment in paints and dyes. It is also useful in the preparation of stable amorphous titanium oxide hollow microspheres.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
123334-00-9 | |
TiOSO4.xH2O + H2SO4 | |
MFCD00011270 | |
Titanyl sulfate, Titanium(IV) oxysulfate-sulfuric acid |
Spécification
Titanium(IV) oxide sulfate sulfuric acid hydrate | |
Blanc | |
TiOSO4.xH2O + H2SO4 | |
Titanyl sulfate, Titanium(IV) oxysulfate-sulfuric acid |
123334-00-9 | |
Poudre | |
MFCD00011270 | |
Soluble in water. |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante