Learn More
Oxyde de titane(IV), rutile, 99,8 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
121.61€ - 720.59€
Identifiants chimiques
CAS | 1317-80-2 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Ti |
Poids moléculaire (g/mol) | 79.87 |
Numéro MDL | MFCD00011269,MFCD00210650 |
Clé InChI | GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance |
CID PubChem | 26042 |
ChEBI | CHEBI:32234 |
Nom IUPAC | dioxotitane |
SMILES | O=[Ti]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11355417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042681.30 |
250 g |
121.61€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11365417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042681.A1 |
1 kg |
247.23€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11375417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042681.A7 |
5 kg |
720.59€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Titanium(IV) oxide is used in paints, plastics, paper, and foods. It is used as a UV-resistant material. It shows useful applications in earth sciences. It is also useful in quantitative provenance studies. It is also useful for the photocatalytic applications. It is also useful in high temperature superconducting resonators. It is also used as a material in the memristor, a new electronic circuit element. It can be used for solar energy conversion based on dye, to cleave protein that contains the amino acid proline polymer, quantum dot sensitized nanocrystalline TiO2 solar cells using conjugated polymers as solid electrolytes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1317-80-2 | |
79.87 | |
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N | |
26042 | |
dioxotitane |
O2Ti | |
MFCD00011269,MFCD00210650 | |
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance | |
CHEBI:32234 | |
O=[Ti]=O |
Spécification
2500°C to 3000°C | |
1830°C to 1850°C | |
Poudre Pas 0,9-1,6 micron, S.A. 3,3-6,1 m2 / g | |
O2Ti | |
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance | |
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N | |
dioxotitane | |
26042 | |
79.9 |
Titanium(IV) oxide | |
1317-80-2 | |
99.8% (metals basis) | |
MFCD00011269,MFCD00210650 | |
Soluble in hot concentrated sulfuric acid,in hydrofluoric acid and alkali. Insoluble in water. | |
O=[Ti]=O | |
79.87 | |
CHEBI:32234 | |
4.23 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H351
missing translation for 'einecsNumber' : 215-282-2
missing translation for 'rtecsNumber' : XR2275000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Titanium(IV) oxide, rutile
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Rutile