Learn More
Oxyde de titane(IV), Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, 99 à 100,5 %, Honeywell Fluka™
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, 99 à 100,5 %
40.32€ - 678.44€
Identifiants chimiques
CAS | 13463-67-7 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Ti |
Poids moléculaire (g/mol) | 79.87 |
Numéro MDL | MFCD00011269 MFCD00210650 |
Clé InChI | GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance |
CID PubChem | 26042 |
ChEBI | CHEBI:32234 |
Nom IUPAC | dioxotitanium |
SMILES | O=[Ti]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15641390
|
Honeywell-Fluka
14027-250G |
250 g |
40.32€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15631390
|
Honeywell-Fluka
14027-1KG |
1 kg |
94.81€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15661390
|
Honeywell-Fluka
14027-6X1KG |
6 x 1 kg |
449.27€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15651390
|
Honeywell-Fluka
14027-25KG |
25 kg |
678.44€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
13463-67-7 | |
79.87 | |
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N | |
26042 | |
dioxotitanium |
O2Ti | |
MFCD00011269 MFCD00210650 | |
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance | |
CHEBI:32234 | |
O=[Ti]=O |
Spécification
Titanium(Iv) Oxide | |
13463-67-7 | |
TiO2 | |
NONH for all modes of transport | |
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N | |
dioxotitanium | |
26042 | |
79.87g/mol | |
puriss. |
Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP | |
O2Ti | |
MFCD00011269 MFCD00210650 | |
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance | |
O=[Ti]=O | |
79.87 | |
CHEBI:32234 | |
99 to 100.5% | |
4.26g/mL at 25°C |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 236-675-5