Learn More
Bis(2,4-pentanedionate) d’oxyde de titane(IV), Thermo Scientific Chemicals
100.00€ - 2027.00€
Identifiants chimiques
CAS 14024-64-7
Formule moléculaire C10H16O5Ti
Poids moléculaire (g/mol) 264.1
Numéro MDL MFCD00013505
Clé InChI ADVORQMAWLEPOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis acetylacetonato titanium iv oxide, bis 4-hydroxypent-3-en-2-one ; titanium ii oxide
CID PubChem 74765597
Nom IUPAC 4-hydroxypent-3-en-2-one ; oxotitanium
SMILES CC(=CC(=O)C)O.CC(=CC(=O)C)O.O=[Ti]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11384889
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
077130.09
10 g
100.00€
10g
11304899
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
077130.18
50 g
464.00€
50g
11394889
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
077130.30
250 g
2027.00€
250g
Description
Description
Employed as a cross linking agent for cellulose fibers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
14024-64-7
264.1
ADVORQMAWLEPOI-UHFFFAOYSA-N
74765597
CC(=CC(=O)C)O.CC(=CC(=O)C)O.O=[Ti]
C10H16O5Ti
MFCD00013505
bis acetylacetonato titanium iv oxide, bis 4-hydroxypent-3-en-2-one ; titanium ii oxide
4-hydroxypent-3-en-2-one ; oxotitanium
Spécification
Titanium (IV) oxide bis (2,4-pentanedionate)
14024-64-7
C10H16O5Ti
bis acetylacetonato titanium iv oxide, bis 4-hydroxypent-3-en-2-one ; titanium ii oxide
ADVORQMAWLEPOI-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxypent-3-en-2-one ; oxotitanium
74765597
184°C (decomposition)
Poudre
MFCD00013505
Soluble in water (6.6g/L (20°C)).
CC(=CC(=O)C)O.CC(=CC(=O)C)O.O=[Ti]
264.1
262.12
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H315-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 237-861-9
missing translation for 'rtecsNumber' : XR2330000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante