Learn More
Oxyde de titane(IV), 99,999 %, (analyse de traces de métaux), principalement rutile, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 2900.0°C |
Nom chimique ou matériau | Titanium(IV) oxide |
Point de fusion | 1855.0°C |
Note relative au nom | 99.999% |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 1 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.999% |
Formule linéaire | TiO2 |
Merck Index | 15,9628 |