Learn More
Oxyde de titane(IV), 98+ %, poudre d’anatase, Thermo Scientific Chemicals
34.90€ - 95.20€
Identifiants chimiques
CAS | 13463-67-7 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Ti |
Poids moléculaire (g/mol) | 79.87 |
Numéro MDL | MFCD00011269 MFCD00210650 |
Clé InChI | GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance |
CID PubChem | 26042 |
ChEBI | CHEBI:32234 |
Nom IUPAC | dioxotitane |
SMILES | O=[Ti]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10328590
|
Thermo Scientific Acros
213581000 |
100 g | Flacon en verre |
34.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10122392
|
Thermo Scientific Acros
213580010 |
1 kg | Bouteille en plastique |
95.20€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13463-67-7 | |
79.87 | |
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N | |
26042 | |
dioxotitane |
O2Ti | |
MFCD00011269 MFCD00210650 | |
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance | |
CHEBI:32234 | |
O=[Ti]=O |
Spécification
2900.0°C | |
1855.0°C | |
13463-67-7 | |
7.3 to 8.3 (aq. suspension) | |
98% min | |
TiO2 | |
15, 9628 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot concentrated h2so4 and hf | |
O=[Ti]=O | |
79.87 | |
CHEBI:32234 | |
≥98% | |
4.2300g/mL |
Titanium(IV) oxide | |
99% | |
Blanc | |
Poudre | |
O2Ti | |
MFCD00011269 MFCD00210650 | |
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance | |
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N | |
dioxotitane | |
26042 | |
79.88 | |
4.23 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 236-675-5
missing translation for 'rtecsNumber' : XR2275000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only