Learn More
Oxyde de titane(IV), 20 - 35 % en présence de H2O, dispersion colloïdale, Thermo Scientific Chemicals
Protection UV dans des revêtements transparents
64.30€ - 351.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13463-67-7 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Ti |
Poids moléculaire (g/mol) | 79.87 |
Numéro MDL | MFCD00011269 MFCD00210650 |
Clé InChI | GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance |
CID PubChem | 26042 |
ChEBI | CHEBI:32234 |
Nom IUPAC | dioxotitane |
SMILES | O=[Ti]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11475250
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044517.36 |
500 g |
64.30€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11485250
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044517.A1 |
1 kg |
90.40€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11495250
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044517.A7 |
5 kg |
351.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
UV protection in clear coatings. Photo electrodes of varying properties can be made using colloidal suspensions of titanium(IV) oxide nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13463-67-7 | |
79.87 | |
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N | |
26042 | |
dioxotitane |
O2Ti | |
MFCD00011269 MFCD00210650 | |
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance | |
CHEBI:32234 | |
O=[Ti]=O |
Spécification
368°C | |
Colloidal dispersion | |
O2Ti | |
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance | |
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N | |
dioxotitane | |
26042 | |
79.9 | |
1.26 g/mL |
Titanium (IV) oxide | |
13463-67-7 | |
MFCD00011269 MFCD00210650 | |
Insoluble in water. | |
O=[Ti]=O | |
79.87 | |
CHEBI:32234 | |
20 to 35% in H2O |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H351
Susceptible de provoquer le cancer.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H351
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only