Learn More
n-butoxyde de titane(IV), 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
29.00€ - 66.90€
Identifiants chimiques
CAS | 5593-70-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H40O4Ti |
Poids moléculaire (g/mol) | 344.359 |
Numéro MDL | MFCD00009433 |
Clé InChI | FPCJKVGGYOAWIZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | butyl titanate, butan-1-ol; titanium, titanium n-butoxide, tetrabutyl orthotitanate, tetrabutyl titanate, 1-butanol; titanium, tetra butyl orthotitanate, tetrabutyl ortho-titanate |
CID PubChem | 25203927 |
Nom IUPAC | 1-butanol titane |
SMILES | CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Ti] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15462957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
077124.09 |
10 g |
29.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15472957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
077124.22 |
100 g |
47.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15482957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
077124.36 |
500 g |
66.90€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Titanium(IV) n-butoxide is used in the preparation of nanosized titania powders in the anatase form and ferroelectric bismuth titanate thin films. It is also used as intermediates, paint additives, coating additives, processing aids and as process regulators. It is involved in the preparation of nanocrystalline titanium dioxide powders at room temperature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5593-70-4 | |
344.359 | |
FPCJKVGGYOAWIZ-UHFFFAOYSA-N | |
25203927 | |
CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Ti] |
C16H40O4Ti | |
MFCD00009433 | |
butyl titanate, butan-1-ol; titanium, titanium n-butoxide, tetrabutyl orthotitanate, tetrabutyl titanate, 1-butanol; titanium, tetra butyl orthotitanate, tetrabutyl ortho-titanate | |
1-butanol titane |
Spécification
310°C to 314°C | |
-55°C | |
Jaune | |
C16H40O4Ti | |
MFCD00009433 | |
4148236 | |
butyl titanate, butan-1-ol; titanium, titanium n-butoxide, tetrabutyl orthotitanate, tetrabutyl titanate, 1-butanol; titanium, tetra butyl orthotitanate, tetrabutyl ortho-titanate | |
FPCJKVGGYOAWIZ-UHFFFAOYSA-N | |
1-butanol titane | |
25203927 | |
≥99% | |
1.49 | |
0.998 g/mL |
Titanium (IV) n-butoxide | |
5593-70-4 | |
Liquide | |
Ti[O(CH2)3CH3]4 | |
UN2924 | |
41°C (170°F) | |
Miscible with aliphatic,aromatic,chlorinated and oxygenated solvents. | |
CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Ti] | |
344.359 | |
340.36 | |
Alcohol-like | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H226
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
Liquide et vapeur inflammables.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H318-H335-H336
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 227-006-8
missing translation for 'rtecsNumber' : XR1585000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only