Learn More
Méthoxyde de titane(IV), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
77.10€ - 1082.00€
Identifiants chimiques
CAS | 992-92-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Ti(OCH3)4·(CH3OH)x, x<1 |
Numéro MDL | MFCD00014883 |
Synonyme | tetramethyl titanate, titanium tetramethoxide, titanium iv methoxide, methanolate; titanium 4+, titanium tetra methanolate, methanol, titanium 4+ salt, titanium methoxide, methanol, titanium 4+ salt 4:1, titanium 4+ tetrakis methoxide, titanium 4+ ion tetrakis methoxide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11334899
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
077137.14 |
25 g |
77.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11344899
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
077137.22 |
100 g |
259.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11354899
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
077137.36 |
500 g |
1082.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Titanium(IV) methoxide is used for the preparation of polyoxotitanates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
992-92-7 | |
Ti(OCH3)4·(CH3OH)x, x<1 | |
MFCD00014883 | |
tetramethyl titanate, titanium tetramethoxide, titanium iv methoxide, methanolate; titanium 4+, titanium tetra methanolate, methanol, titanium 4+ salt, titanium methoxide, methanol, titanium 4+ salt 4:1, titanium 4+ tetrakis methoxide, titanium 4+ ion tetrakis methoxide |
Spécification
>243°C (52mmHg) | |
200°C to 210°C | |
Grains / gros morceaux | |
MFCD00014883 | |
48°C (118°F) | |
Slightly soluble in organic solvents. | |
Moisture sensitive |
Titanium (IV) methoxide | |
992-92-7 | |
Ti(OCH3)4·(CH3OH)x, x<1 | |
UN3181 | |
tetramethyl titanate, titanium tetramethoxide, titanium iv methoxide, methanolate; titanium 4+, titanium tetra methanolate, methanol, titanium 4+ salt, titanium methoxide, methanol, titanium 4+ salt 4:1, titanium 4+ tetrakis methoxide, titanium 4+ ion tetrakis methoxide | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228-H302-H312-H332-H319
Matière solide inflammable.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Provoque une sévère irritation des yeux.
P210-P240-P241-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H302+H312-H315-H318-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SELS MÉTALLIQUES DE COMPOSÉS ORGANIQUES, FLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-596-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only