Learn More
Isopropoxyde de titane(IV), 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalyse l’ouverture de l’anneau régiosélectif des alcools et des acides 2,3-époxy
37.40€ - 201.00€
Identifiants chimiques
CAS | 546-68-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H28O4Ti |
Poids moléculaire (g/mol) | 284.219 |
Numéro MDL | MFCD00008871 |
Clé InChI | VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | titanium tetraisopropanolate, titanium iv isopropoxide, tetraisopropyl orthotitanate, titanium isopropoxide, titanium tetraisopropylate, titanium isopropylate, ti isopropylate, tetraisopropoxytitanium iv, isopropyl orthotitanate, tetraisopropyl titanate |
CID PubChem | 11026 |
Nom IUPAC | Propan-2-olate ; titane(4+) |
SMILES | CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ti+4] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15422957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
077115.09 |
10 g |
37.40€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15432957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
077115.22 |
100 g |
56.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15442957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
077115.36 |
500 g |
75.10€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15452957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
077115.57 |
4 x 500 g |
201.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Catalyzes the regio selective ring opening of 2,3 epoxy alcohols and acids.Titanium(IV) isopropoxide is used as a precursor for the preparation of titanium and barium-strontium-titanate thin films. It is useful to make porous titanosilicates and potential ion-exchange materials for cleanup of radioactive wastes. It is an active component of sharpless epoxidation as well as involved in the synthesis of chiral epoxides. In Kulinkovich reaction, it is involved as a catalyst in the preparation of cyclopropanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
546-68-9 | |
284.219 | |
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N | |
11026 | |
CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ti+4] |
C12H28O4Ti | |
MFCD00008871 | |
titanium tetraisopropanolate, titanium iv isopropoxide, tetraisopropyl orthotitanate, titanium isopropoxide, titanium tetraisopropylate, titanium isopropylate, ti isopropylate, tetraisopropoxytitanium iv, isopropyl orthotitanate, tetraisopropyl titanate | |
Propan-2-olate ; titane(4+) |
Spécification
232°C | |
16°C to 20°C | |
Incolore à jaune | |
C12H28O4Ti | |
MFCD00008871 | |
3679474 | |
14,9480 | |
Soluble in anhydrous ethanol, ether, benzene and chloroform; Decomposes in water | |
CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ti+4] | |
284.219 | |
284.23 | |
1.464 | |
0.955 g/mL |
Titanium (IV) isopropoxide | |
546-68-9 | |
Des mesures | |
Ti[OCH(CH3)2]4 | |
UN2413 | |
46°C (115°F) | |
titanium tetraisopropanolate, titanium iv isopropoxide, tetraisopropyl orthotitanate, titanium isopropoxide, titanium tetraisopropylate, titanium isopropylate, ti isopropylate, tetraisopropoxytitanium iv, isopropyl orthotitanate, tetraisopropyl titanate | |
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N | |
Propan-2-olate ; titane(4+) | |
11026 | |
≥97% | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H319
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation oculaire grave.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P311-P370+P378q-P501c
H226-H319-H331-H335-H336
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :TÉTRAPROPYLORTHOTITANATE
missing translation for 'einecsNumber' : 208-909-6
missing translation for 'rtecsNumber' : NT8060000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only