Learn More
Iodure d’étain(IV), ultra sec, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11318587
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
Ampoule
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium(IV) iodide
Point de fusion 150°C
Note relative au nom Ultra dry
CAS 7720-83-4
Forme physique Poudre
Quantité 2 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro MDL MFCD00043077
Numéro UN UN3260
Poids de la formule 555.52
Pourcentage de pureté 99.99%
Odeur Acrid
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 4.30 g/mL