Learn More
Fluorure de titane(IV), 99 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Acide de Lewis
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Titanium(IV) fluoride |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre et/ou morceaux |
Quantité | 10 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Formule linéaire | TiF4 |
Merck Index | 15, 9635 |
Poids de la formule | 123.89 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Conditionnement | Flacon en plastique |