Learn More
Fluorure de titane(IV), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
119.00€ - 346.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7783-63-3 |
---|---|
Formule moléculaire | TiF4 |
Numéro MDL | MFCD00042545 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11347237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011540.14 |
25 g |
119.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11357237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011540.22 |
100 g |
346.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Titanium(IV) fluoride is used for preparation of glycosyl fluorides, glycosylation, preparation of fluorohydrins, addition of carbanions to aldehydes and imines. It is a catalyst for chemoselective synthesis and deprotection of geminal diacetates of aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7783-63-3 | |
TiF4 | |
MFCD00042545 |
Spécification
Titanium(IV) fluoride | |
7783-63-3 | |
Cristalline | |
TiF4 | |
Insoluble in water. | |
Odorless | |
2.798 |
284° (sublimation) | |
Blanc | |
98% | |
MFCD00042545 | |
123.89 | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H312+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-017-6
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only