Learn More
Éthoxyde de titane(IV), TiO2 33 % min., Thermo Scientific Chemicals
35.00€ - 156.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3087-36-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H20O4Ti |
Poids moléculaire (g/mol) | 228.111 |
Numéro MDL | MFCD00009071 |
Clé InChI | JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | titanium iv ethoxide, ethyl titanate, titanium tetraethoxide, titanium ethoxide, tetraethyl titanate, titanium iv ethanolate, titanium 4+ tetraethanolate, titanium 4+ ethanolate |
CID PubChem | 76524 |
Nom IUPAC | ethanolate;titanium(4+) |
SMILES | CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Ti+4] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15492957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
077142.06 |
5 g |
35.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15402967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
077142.18 |
50 g |
53.10€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15412967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
077142.30 |
250 g |
156.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Titanium(IV) ethoxide is used in organic synthesis and material science. It is involved in the synthesis of anti-perspirants and antifungal agents. Furthermore, it is used to prepare carbon films in association with silicon dioxide. It is also used as a precursor for the synthesis of Ti4+ ions titanium nanoparticles by various methods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3087-36-3 | |
228.111 | |
JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N | |
76524 | |
CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Ti+4] |
C8H20O4Ti | |
MFCD00009071 | |
titanium iv ethoxide, ethyl titanate, titanium tetraethoxide, titanium ethoxide, tetraethyl titanate, titanium iv ethanolate, titanium 4+ tetraethanolate, titanium 4+ ethanolate | |
ethanolate;titanium(4+) |
Spécification
150°C to 152°C (10mmHg) | |
-40°C | |
Yellow | |
C8H20O4Ti | |
MFCD00009071 | |
28°C (84°F) | |
Soluble in organic solvents; Decomposes in water. | |
CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Ti+4] | |
228.111 | |
228.15 | |
Alcohol-like | |
Moisture sensitive |
Titanium (IV) ethoxide | |
3087-36-3 | |
Liquid | |
Ti(OCH2CH3)4 | |
UN2924 | |
titanium iv ethoxide, ethyl titanate, titanium tetraethoxide, titanium ethoxide, tetraethyl titanate, titanium iv ethanolate, titanium 4+ tetraethanolate, titanium 4+ ethanolate | |
JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N | |
ethanolate;titanium(4+) | |
76524 | |
TiO2 33% min | |
1.5043 | |
1.088 g/mL |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H226-H319
Flammable liquid and vapor.
Causes serious eye irritation.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P264b-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P370+P378q-P501c
H226-H319-H336
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 3; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 221-410-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Argon
- Titanium(IV) ethoxide, TiO2 33% min
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Titanium(IV) ethoxide, Titanium(IV) isopropoxide
RUO – Research Use Only