Learn More
Chlorure de titane(IV), 99,0 % min., généralement 99,6 %, Thermo Scientific Chemicals
À utiliser dans la fabrication de pigments et de métaux en titane, comme catalyseur dans les synthèses organiques, en verre iridescent
200.00€ - 526.00€
Identifiants chimiques
CAS 7550-45-0
Formule moléculaire Cl4Ti
Poids moléculaire (g/mol) 189.667
Numéro MDL MFCD00011267
Clé InChI XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Synonyme titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
CID PubChem 160960
Nom IUPAC tétrachlorure de titane(4+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15411077
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014713.K2
1 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15421077
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014713.L7
3 x 1 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
In manufacture of titanium pigments and metal, as a catalyst in organic syntheses, in iridescent glass, as a smoke screenTitanium(IV) chloride is used to make titanium metal, pigment titanium dioxide and is used in smoke screens. It is involved in the activation of pyrrolidines for better conversion through a modified Bouveault reaction, to the corresponding alpha, alpha -dimethylamines. In organometllic chemistry, it is used to prepare complexes like titanocene dichloride, which is a precursor to Ziegler-Natta catalysts. Tebbe’s reagent is an aluminum containing derivative of titanocene used for the olefination reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P260-P264b-P271-P280-P284-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H330-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1, Packing Group: I
missing translation for 'einecsNumber' : 231-441-9
missing translation for 'rtecsNumber' : XR1925000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Chlorure de titane(IV), 99,0 % min., généralement 99,6 %, Thermo Scientific Chemicals