Learn More
Chlorure de titane(IV), solution 1 M dans toluène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 378161000
68.21 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21665" pour bénéficier de cette offre.
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de LewisSpécification
Titanium(IV) chloride | |
7550-45-0, 108-88-3 | |
Liquide | |
Cl4Ti | |
8°C | |
titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4 | |
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J | |
tétrachlorure de titane(4+) | |
160960 | |
0.95 to 1.1M | |
0.964 |
1M Solution in Toluene | |
Orange | |
100 mL | |
MFCD00011267 | |
15, 9634 | |
Solubility in water: reacts | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4] | |
189.71 | |
189.71 | |
Flacon en verre AcroSeal™ | |
0.9640g/mL |
Sécurité et traitement
- Titanium(IV) chloride, 1M solution in toluene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H331-Toxique par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.