Learn More
Chlorure de titane(IV), solution 1 M dans dichlorométhane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
93.80€ - 262.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Titanium(IV) chloride |
---|---|
Note relative au nom | 1M Solution in Dichloromethane |
CAS | 7550-45-0, 75-09-2 |
Couleur | Marron à jaune |
Forme physique | Solution |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10575443
|
Thermo Scientific Acros
377741000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
93.80€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10086522
|
Thermo Scientific Acros
377748000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
262.00€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de LewisSpécification
Titanium(IV) chloride | |
7550-45-0, 75-09-2 | |
Solution | |
MFCD00011267 | |
titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4 | |
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J | |
tétrachlorure de titane(4+) | |
160960 | |
0.95 to 1.10M | |
1.3650g/mL |
1M Solution in Dichloromethane | |
Marron à jaune | |
Cl4Ti | |
15, 9634 | |
Solubility in water: reacts | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4] | |
189.71 | |
189.71 | |
1.365 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Susceptible de provoquer le cancer en cas d’inhalation.
Toxique par inhalation.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Peut irriter les voies respiratoires.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-441-9
- Titanium(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H331-Toxique par inhalation.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.