Learn More
Chlorure de titane(IV), solu. 1 M dans dichlorométhane, Thermo Scientific Chemicals
50.60€ - 160.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7550-45-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl4Ti |
Poids moléculaire (g/mol) | 189.667 |
Numéro MDL | MFCD00011267 |
Clé InChI | XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4 |
CID PubChem | 160960 |
Nom IUPAC | tétrachlorure de titane(4+) |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15417915
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31830.AE |
100 mL |
50.60€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15427915
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31830.AP |
500 mL |
160.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Activates pyrrolidines for improved conversion, via a modified Bouveault reaction, to the corresponding α,α-dimethylamines
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsActive les pyrrolidines pour une meilleure conversion, via une réaction Bouvault modifiée, en α ; ,α ; -diméthylamines correspondantes
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches dans des récipients bien scellés
Identifiants chimiques
7550-45-0 | |
189.667 | |
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J | |
160960 | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4] |
Cl4Ti | |
MFCD00011267 | |
titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4 | |
tétrachlorure de titane(4+) |
Spécification
Titanium(IV) chloride | |
Cl4Ti | |
MFCD00011267 | |
titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4 | |
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J | |
tétrachlorure de titane(4+) | |
160960 | |
1M soln. in dichloromethane | |
1.365 |
7550-45-0 | |
TiCl4 | |
UN2922 | |
Reacts with water. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4] | |
189.667 | |
189.69 | |
Moisture sensitive; May form a precipitate |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H351
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Susceptible de provoquer le cancer.
P201-P202-P260-P264b-P271-P281-P284-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H331-H335-H336-H351
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only