Learn More
Bromure de titane(IV), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10591314
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-68-6
Formule moléculaire TiBr4
Poids moléculaire (g/mol) 367.5
Numéro MDL MFCD00011265
Spécification
Point d’ébullition 230.0°C
Nom chimique ou matériau Titanium(IV) bromide
Point de fusion 39.0°C
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Formule linéaire TiBr4
Merck Index 15,9633
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in absolute ether and absolute alcohol
Poids de la formule 367.5
Pourcentage de pureté 98%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Titanium(IV) bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.