Learn More
Sulfate de titane(III), 20 % dans de l’acide sulfurique 1 - 4 %, Thermo Scientific Chemicals
69.80€ - 547.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10343-61-0 |
---|---|
Formule moléculaire | O12S3Ti2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 383.902 |
Numéro MDL | MFCD00036317 |
Clé InChI | SOBXOQKKUVQETK-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | titanium sesquisulfate, titanium iii sulfate, unii-69hci1s2xi, 69hci1s2xi, dititanium tris sulphate, titanium 3+ sulfate 2:3, titan iii-sulfat, acmc-1bolh, sulfuric acid, titanium 3+ salt 3:2 |
CID PubChem | 165866 |
Nom IUPAC | Titane(3 +) ; trisulfate |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ti+3].[Ti+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11334617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039664.30 |
250 g |
69.80€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11324617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039664.A1 |
1 kg |
132.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11344617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039664.A7 |
5 kg |
547.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Titanium(III) sulfate is used in the manufacture of bulk, large scale chemicals (including petroleum products), fine chemicals, basic metals, including alloys, computer, electronic and optical products, electrical equipment. It is also used as a biochemical for proteomics research. It is a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10343-61-0 | |
383.902 | |
SOBXOQKKUVQETK-UHFFFAOYSA-H | |
165866 | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ti+3].[Ti+3] |
O12S3Ti2 | |
MFCD00036317 | |
titanium sesquisulfate, titanium iii sulfate, unii-69hci1s2xi, 69hci1s2xi, dititanium tris sulphate, titanium 3+ sulfate 2:3, titan iii-sulfat, acmc-1bolh, sulfuric acid, titanium 3+ salt 3:2 | |
Titane(3 +) ; trisulfate |
Spécification
Titanium(III) sulfate | |
Liquide | |
MFCD00036317 | |
14,9476 | |
Fully miscible with water. | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ti+3].[Ti+3] | |
383.902 | |
383.38 | |
1.15 g/mL |
10343-61-0 | |
O12S3Ti2 | |
UN3264 | |
titanium sesquisulfate, titanium iii sulfate, unii-69hci1s2xi, 69hci1s2xi, dititanium tris sulphate, titanium 3+ sulfate 2:3, titan iii-sulfat, acmc-1bolh, sulfuric acid, titanium 3+ salt 3:2 | |
SOBXOQKKUVQETK-UHFFFAOYSA-H | |
Titane(3 +) ; trisulfate | |
165866 | |
20% in 1 to 4% sulfuric acid |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P201-P202-P264b-P280i-P281-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only