Learn More
Oxyde de titane(III), 99,8 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
175.00€ - 678.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1344-54-3 |
---|---|
Formule moléculaire | O3Ti2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 143.731 |
Numéro MDL | MFCD00036278 |
Clé InChI | GQUJEMVIKWQAEH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | titanium iii oxide, oxo oxotitaniooxy titanium, oxo-oxotitaniooxy titanium, titanium sesquioxide, titatnum iii oxide, ti2o3 nanoparticle, ti2o3, titanium oxide ti2o3, titanium iii oxide nanoparticle, titanium iii oxide trace metals basis 50g |
CID PubChem | 123111 |
Nom IUPAC | Oxo(oxotitaniooxy)titane |
SMILES | O=[Ti]O[Ti]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11364889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
077127.18 |
50 g |
175.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11374889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
077127.30 |
250 g |
678.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Titanium(III) oxide is used to study the bioacceptability of medical implant surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1344-54-3 | |
143.731 | |
GQUJEMVIKWQAEH-UHFFFAOYSA-N | |
123111 | |
O=[Ti]O[Ti]=O |
O3Ti2 | |
MFCD00036278 | |
titanium iii oxide, oxo oxotitaniooxy titanium, oxo-oxotitaniooxy titanium, titanium sesquioxide, titatnum iii oxide, ti2o3 nanoparticle, ti2o3, titanium oxide ti2o3, titanium iii oxide nanoparticle, titanium iii oxide trace metals basis 50g | |
Oxo(oxotitaniooxy)titane |
Spécification
Titanium (III) oxide | |
1344-54-3 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00036278 | |
Insoluble in water. | |
O=[Ti]O[Ti]=O | |
143.731 | |
143.8 | |
Odorless |
2130°C (decomposition) | |
Poudre | |
O3Ti2 | |
titanium iii oxide, oxo oxotitaniooxy titanium, oxo-oxotitaniooxy titanium, titanium sesquioxide, titatnum iii oxide, ti2o3 nanoparticle, ti2o3, titanium oxide ti2o3, titanium iii oxide nanoparticle, titanium iii oxide trace metals basis 50g | |
GQUJEMVIKWQAEH-UHFFFAOYSA-N | |
Oxo(oxotitaniooxy)titane | |
123111 | |
99.8% | |
4.6 g/mL |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-697-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only