Learn More
Fluorure de titane(III), 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10320854
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13470-08-1
Formule moléculaire F3Ti
Poids moléculaire (g/mol) 104.9
Numéro MDL MFCD00042544
Spécification
Point d’ébullition 1400°C
Nom chimique ou matériau Titanium(III) fluoride
Point de fusion 1200°C
Couleur Marron à rouge
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (ex F)
Formule linéaire TiF3
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolyses
Poids de la formule 104.9
Pourcentage de pureté 98%
Identification Confirmed
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Titanium(III) fluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.