Learn More
Fluorure de titane(III), Thermo Scientific Chemicals
76.08€ - 246.23€
Identifiants chimiques
CAS 13470-08-1
Numéro MDL MFCD00042544
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11322178
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013079.09
10 g
76.08€
10g
11332178
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013079.18
50 g
246.23€
50g
Description
Description
It is used as a laboratory chemicals & for manufacture of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13470-08-1
MFCD00042544
Spécification
Titanium(III) fluoride
Poudre
UN3260
104.9
Air and moisture sensitive
13470-08-1
MFCD00042544
Sparingly soluble. It hydrolyses in water.
Pungent, makes eyes water
3.400 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H302-H312-H332
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-732-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote