Learn More
Chlorure de titane(III) et chlorure d’aluminium(III), TiCl3 76,0 - 78,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Description
Titanium(III) chloride-Aluminum(III) chloride, TiCl{3} 76.0-78.5% is used as a catalyst in the production of polypropylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Titanium(III) Chloride-Aluminum(III) Chloride |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 100 g |
Plage de pourcentage du dosage | 76.0 to 78.5% |
Formule moléculaire | (TiCl3)3:AlCl3 |
Synonyme | Titanium aluminum chloride |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 596.15 |
Sensibilité | Air and moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Titanium(III) chloride-Aluminum(III) chloride
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .