Learn More
Chlorure de titane(III) au chlorure d’aluminium(III), TiCl3 76,0 à 78,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11314257
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Utilisé comme catalyseur dans la production de PP.
Titanium(III) chloride-Aluminum(III) chloride, TiCl{3} 76.0-78.5% is used as a catalyst in the production of polypropylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12003-13-3
Numéro MDL MFCD00145412
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium(III) chloride-Aluminum(III) chloride
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Formule moléculaire (TiCl3)3AlCl3
Numéro UN UN3260
Synonyme Titanium aluminum chloride,Aluminum titanium chloride
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 596.15
Pourcentage de pureté 76.0 to 78.5% (TiCl3)
Conditionnement Flacon en verre
Sensibilité Air and moisture sensitive