Learn More
Hydrure de titane(II), 99 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Largement utilisé comme additif dans la fabrication d’aimants frittés Alnico et dans les métaux frittés en poudre.Il est utilisé dans la production de mousse métallique, de métal de titane en poudre et de pièces pyrotechniques.
48.00€ - 2604.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7704-98-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H2Ti |
Numéro MDL | MFCD00151301 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11327597
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012857.06 |
5 g |
48.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11307597
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012857.22 |
100 g |
170.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11337597
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012857.36 |
500 g |
743.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11317597
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012857.D3 |
2 x 1 kg |
2604.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Titanium(II) hydride is widely utilized as an additive in the manufacturing of Alnico sintered magnets and in sintered powdered metals. It is used in the production of metal foam, powdered titanium metal and in pyrotechnics. It is involved in various applications such as ceramics, pyrotechnics and sports equipment. It is also used as a laboratory reagent and as a blowing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7704-98-5 | |
H2Ti | |
MFCD00151301 |
Spécification
Titanium(II) hydride | |
7704-98-5 | |
99% (metals basis) | |
MFCD00151301 | |
49.92 | |
3.9 |
450°C (decomposition) | |
Poudre maillée de -325 | |
H2Ti | |
Soluble in water. | |
Air and moisture sensitive |
Sécurité et traitement
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-726-8
missing translation for 'rtecsNumber' : XR2130000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only