Learn More
Feuille de métal en titane, hybridée, 99 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Forme : env. 22,5 g/100 x 100 mm
49.80€ - 511.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-32-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Ti |
Poids moléculaire (g/mol) | 47.87 |
Numéro MDL | MFCD00011264,MFCD00151301 |
Clé InChI | RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 |
CID PubChem | 23963 |
ChEBI | CHEBI:33341 |
Nom IUPAC | titane |
SMILES | [Ti] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11385907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043677.GH |
100 x 100 mm |
49.80€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11395907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043677.GW |
200 x 200 mm |
127.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15456545
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043677.ZB |
200 x 1000 mm |
511.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-32-6 | |
47.87 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
23963 | |
titane |
Ti | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
CHEBI:33341 | |
[Ti] |
Spécification
Titanium | |
Annealed | |
Silver Gray foil | |
Ti | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
[Ti] | |
47.87 | |
CHEBI:33341 | |
Feuille, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur |
Argent à gris | |
7440-32-6 | |
99% (Metals basis) | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
titane | |
23963 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only