Learn More
Feuille de titane, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur, hybridé, grade 1, 99,6 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
131.66€ - 469.34€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-32-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Ti |
Poids moléculaire (g/mol) | 47.87 |
Numéro MDL | MFCD00011264,MFCD00151301 |
Clé InChI | RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 |
CID PubChem | 23963 |
ChEBI | CHEBI:33341 |
Nom IUPAC | titane |
SMILES | [Ti] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11440690
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044202.FI |
50 x 50 mm |
131.66€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11309708
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044202.GH |
100 x 100 mm |
322.61€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11319708
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044202.GT |
150 x 150 mm |
469.34€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-32-6 | |
47.87 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
23963 | |
titane |
Ti | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
CHEBI:33341 | |
[Ti] |
Spécification
Titanium foil, Grade 1 | |
7440-32-6 | |
Ti | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
[Ti] | |
47.87 | |
CHEBI:33341 | |
Odorless | |
Feuille |
0.05mm (0.002 in.) thick, annealed, Temper: soft | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
titane | |
23963 | |
99.6% | |
≈0.14g/25x25mm |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante