Learn More
Bis(2,4-pentanedionate) de titane(diisoisopoxide), 75 % dans l’isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
40.20€ - 100.50€
Identifiants chimiques
CAS | 17927-72-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H28O6Ti |
Numéro MDL | MFCD00000031 |
Synonyme | Titanium diisopropoxide bis(acetylacetonate); Bis(acetylacetonato)diisopropoxytitanium(IV) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11433760
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089360.22 |
100 g |
40.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11423760
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089360.36 |
500 g |
100.50€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Titanium(diisopropoxide) bis(2,4-pentanedionate) is used as catalyst, used in sol-gel, coating, primer and crosslinking.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
17927-72-9 | |
C16H28O6Ti | |
MFCD00000031 | |
Titanium diisopropoxide bis(acetylacetonate); Bis(acetylacetonato)diisopropoxytitanium(IV) |
Spécification
Titanium (diisopropoxide) bis (2,4-pentanedionate) | |
Marron | |
C16H28O6Ti | |
UN1219 | |
Titanium diisopropoxide bis(acetylacetonate); Bis(acetylacetonato)diisopropoxytitanium(IV) | |
364.3 | |
Alcohol-like | |
Moisture sensitive |
17927-72-9 | |
Liquide | |
MFCD00000031 | |
18°C (61°F) | |
Hydrolyze with water. | |
75% in isopropanol | |
1.494 | |
1.010 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H315-H319-H336
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P370+P378q-P501c
H226-H319-H336
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ISOPROPANOL
missing translation for 'einecsNumber' : 241-866-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only