Learn More
Thermo Scientific™ Filtres pour seringue en cellulose régénérée Titan3™
Obtenez des extraits d’échantillons plus propres en éliminant les substances interférentes et particules fines avant l’injection grâce à ces filtres pour seringue robustes en cellulose régénérée.
Marque:  Thermo Scientific™ 54525-RC
342.71 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13577800
  • 361.05€ / 100 pièces
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
L’ajout d’une étape de filtration à seringue avant l’injection contribue non seulement à assurer des résultats plus cohérents et plus fiables, mais il permet également de protéger les instruments délicats et prolonge la durée de vie des colonnes. Disponibles en tailles et types de membrane variés pour répondre à tous les besoins de vos applications, les filtres pour seringue Thermo Scientific™ Titan3™ produisent des extraits d’échantillons plus propres en éliminant les substances et particules fines perturbatrices. Les filtres pour seringue en cellulose régénérée Titan3 sont utilisés pour les applications à faible liaison non spécifique, ainsi que pour la filtration des milieux de culture tissulaire et des échantillons biologiques généraux.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Les boîtiers des filtres pour seringue en polypropylène Titan3 sont conformes aux exigences de la norme 21 CFR 177.1520. Membrane : Cellulose régénérée certifiée HPLC.
Filtre pour seringue en cellulose régénérée Titan3 0,45 µm, 30 mm, 100/boîte
Cellulose régénérée
0,45 μm
Filtration d’échantillons : faible liaison non spécifique, milieux de culture tissulaire, échantillons biologiques généraux
Polypropylène vierge de qualité médicale, résistant aux solvants
210 psi
Filtre pour seringue
30 mm
Marron clair
Oui
Cellulose régénérée
Non stérile
< 157 μl
Non
Titan3
< 137 μl (maintien)
30 mm