Learn More
Thermo Scientific™ Filtres pour seringue en PTFE (hydrophobe) Titan3™
Obtenez des extraits d’échantillons plus propres en éliminant les substances interférentes et particules fines avant l’injection grâce à ces filtres pour seringue robustes en PTFE hydrophobe.
Marque: Thermo Scientific™ 42225-NP
222.07 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
L’ajout d’une étape de filtration à seringue avant l’injection permet non seulement d’obtenir des résultats plus cohérents et plus fiables, mais également de protéger les instruments délicats et de prolonger la durée de vie des colonnes. Disponibles en tailles et types de membrane variés pour répondre à tous les besoins de vos applications, les filtres pour seringue en PTFE hydrophobes Thermo Scientific™ Titan3™ produisent des extraits d’échantillons plus propres en éliminant les substances interférentes et particules fines. Ces filtres sont utilisés pour la filtration de solutions organiques agressives, hautement basiques ou chaudes et en tant que protections de transducteur. Ils peuvent être utilisés pour filtrer des solutions aqueuses après pré-mouillage à l’alcool.
Performances exceptionnelles- Membranes et boîtiers à faible taux de matières extractibles garantissant qu’aucun contaminant présent sur le filtre ne s’ajoute à votre échantillon
- Performances testées dans des conditions HPLC réelles
- Pré-filtre intégral en verre borosilicaté de 1 mm (filtres de 30 mm) garantissant une plus grande confiance avec les échantillons à teneur élevée en solides
- Anneau de renforcement renforçant la solidité du boîtier afin d’éviter toute fuite et tout éclatement (les filtres de 30 mm supportent une pression nominale de 120 psi)
- Boîtiers fabriqués à partir de résines en polypropylène à faible teneur en substances extractibles, résistantes aux solvants et spécialement sélectionnées pour leur large compatibilité avec les matrices d’échantillons HPLC courantes
- Capables de filtrer les solutions à des températures pouvant atteindre 100°C
- Code couleur permettant de sélectionner facilement la membrane et la porosité correctes
- Conditionnés dans des récipients transparents, rigides, à code couleur et réutilisables
- Ces filtres pour seringue peuvent être stérilisés par autoclave à 125°C pendant 15 minutes
- Entrée Luer Lock améliorée empêchant les fuites ; raccord de sortie de type Luer-slip mâle de taille standard pour faciliter le prélèvement du filtrat
Spécification
Les boîtiers des filtres pour seringue en polypropylène Titan3 sont conformes aux exigences de la norme 21 CFR 177.1520. Membrane : PTFE certifié HPLC, avec support en polypropylène. | |
Filtre pour seringue en PTFE (hydrophobe) Titan3 0,2 µm, 30 mm, avec préfiltre, 100/boîte | |
PTFE (hydrophile) | |
0,2 μm | |
Filtration d’échantillons : solutions organiques agressives, hautement basiques ou chaudes, solutions aqueuses sans prémouillage avec un alcool | |
Polypropylène vierge de qualité médicale, résistant aux solvants | |
210 psi | |
Filtre pour seringue | |
30 mm |
Bleu transparent | |
Oui | |
PTFE (hydrophobe) | |
Non stérile | |
< 157 μl | |
Oui | |
Titan3 | |
30 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.