Learn More
Thermo Scientific™ Filtres pour seringue en PES (polyéthersulfone) Titan3™
Obtenez des extraits d’échantillons plus propres en éliminant les substances interférentes et fines particules avant l’injection grâce à ces filtres pour seringue robustes en PES (polyéthersulfone).
Marque: Thermo Scientific™ 44525-PS
243.20 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
L’ajout d’une étape de filtration à seringue avant l’injection contribue non seulement à assurer des résultats plus cohérents et plus fiables, mais cela permet également de protéger les instruments délicats et prolonge la durée de vie des colonnes. Disponibles en tailles et types de membrane variés pour répondre aux besoins de toutes vos applications, les filtres à seringue Thermo Scientific™ Titan3™ produisent des extraits d’échantillons plus propres en éliminant les substances et les particules fines perturbatrices. Les filtres pour seringue en PES (polyéthersulfone) Titan3 sont utilisés pour la chromatographie d’échange d’ions, la filtration de cultures de tissus et la filtration de protéines et d’acides nucléiques, ainsi que pour la filtration de liquides à haute température.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
Les boîtiers des filtres pour seringue en polypropylène Titan3 sont conformes aux exigences de la norme 21 CFR 177.1520. Membrane : PES certifié ICP | |
Filtre pour seringue en PES (polyéthersulfone) Titan3 0,45 µm, 30 mm, 100/boîte | |
PES | |
0,45 μm | |
Filtration d’échantillons : chromatographie d’échanges d’ions ; Culture tissulaire, protéines, acides nucléiques, liquides à haute température | |
Polypropylène vierge de qualité médicale, résistant aux solvants | |
210 psi | |
Filtre pour seringue | |
30 mm |
Orange/jaune | |
Oui | |
PES | |
Non stérile | |
< 157 μl | |
Non | |
Titan3 | |
< 137 μl (maintien) | |
30 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.