Learn More
Thermo Scientific™ Filtres pour seringue en nylon Titan3™
Choisissez ces filtres pour une fiabilité maximale ou pour les applications à haute teneur en solides.
Marque: Thermo Scientific™ 44513-NN
215.50 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
Offrant un boîtier et des membranes à faible taux de matières extractibles, les filtres pour seringue en nylon Thermo Scientific™ Titan3™ sont testés pour les performances HPLC et leur code couleur permet de sélectionner facilement la taille correcte de la membrane et des pores. Une entrée Luer-Lock améliorée empêche les fuites. Un préfiltre en verre borosilicaté de 1 mm est fourni avec la plupart des dispositifs de 30 mm, pression nominale de 120 psi. Ceci est particulièrement bénéfique pour les échantillons à haute teneur en solides qui ont des particules de plus grande taille. Un anneau interne renforce la solidité du boîtier, ce qui empêche les fuites et les éclatements. Les filtres pour seringues Titan3 sont conditionnés dans des récipients rigides réutilisables transparents et à code couleur.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
Les boîtiers des filtres pour seringue en polypropylène Titan3 sont conformes aux exigences de la norme 21 CFR 177.1520. | |
Vert | |
Oui | |
Nylon | |
Non stérile | |
< 35 μl | |
Non | |
Titan3 | |
Filtre pour seringue | |
17 mm |
Vert transparent | |
Filtre pour seringue en nylon Titan3 0,45 µm, 17 mm, 200/boîte | |
Nylon | |
0,45 μm | |
Filtration d’échantillons : usage général, la plupart des échantillons HPLC | |
Polypropylène vierge de qualité médicale, résistant aux solvants | |
115 psi | |
200 boîtes | |
17 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.