Learn More
Thermo Scientific™ Filtres pour seringue en acétate de cellulose Titan3™
Obtenez des extraits d’échantillons plus propres en éliminant les substances interférentes et particules fines avant l’injection grâce à ces filtres pour seringue robustes en acétate de cellulose (AC).
Marque: Thermo Scientific™ 42225-CA
222.21 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
L’ajout d’une étape de filtration à seringue avant l’injection contribue non seulement à assurer des résultats plus cohérents et plus fiables, mais il permet également de protéger les instruments délicats et prolonge la durée de vie des colonnes. Disponibles en tailles et types de membrane variés pour répondre à tous les besoins de vos applications, les filtres pour seringue Thermo Scientific™ Titan3™ produisent des extraits d’échantillons plus propres en éliminant les substances et particules fines perturbatrices. Les filtres pour seringue en acétate de cellulose Titan3 constituent un bon choix pour la filtration de milieux de culture tissulaire ou pour la filtration d’échantillons biologiques sensibles.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
Les boîtiers des filtres pour seringue en polypropylène Titan3 sont conformes aux exigences de la norme 21 CFR 177.1520. Membrane : Acétate de cellulose certifié HPLC. | |
Filtre pour seringue en acétate de cellulose Titan3 0,2 µm, 30 mm, 100/boîte | |
Acétate de cellulose | |
0,2 μm | |
Filtration d’échantillons : milieux de culture tissulaire ; Échantillons biologiques sensibles | |
Polypropylène vierge de qualité médicale, résistant aux solvants | |
210 psi | |
Filtre pour seringue | |
30 mm |
Vert | |
Oui | |
Acétate de cellulose | |
Non stérile | |
< 157 μl | |
Non | |
Titan3 | |
< 137 μl (maintien) | |
30 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.