Learn More
Epredia™ Cassettes de biopsie TissueLoc™ Cassette IV conditionnées en tubes
Pour les échantillons de tissus de biopsie, ces cassettes incluent une charnière de couvercle arrière, de couvercles conditionnés en vrac et sont compatibles avec toutes les imprimantes de cassettes Epredia PrintMate™
283.00€ - 286.00€
Spécification
Bouchon inclus | Oui |
---|---|
Quantité | 750/Carton |
Type de pores | Petits carrés |
Type de bouchon | Couvercle distinct, charnière arrière |
Compatible avec PrintMate | Oui |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16364146
|
Epredia™
B851750BE |
Beige |
286.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16374146
|
Epredia™
B851750BL |
Bleu |
283.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16384146
|
Epredia™
B851750GN |
Vert |
283.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16394146
|
Epredia™
B851750GY |
Gris |
283.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16304156
|
Epredia™
B851750LA |
Lavande |
283.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16314156
|
Epredia™
B851750LG |
Vert clair |
283.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16324156
|
Epredia™
B851750LI |
Lilas |
283.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16334156
|
Epredia™
B851750OR |
Orange |
283.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16344156
|
Epredia™
B851750PK |
Rose |
283.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16354156
|
Epredia™
B851750TN |
Brun clair |
283.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16374156
|
Epredia™
B851750YW |
Jaune |
283.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Imprimerie
- La finition de surface et les surfaces d’impression renforcées sont conçues pour optimiser la qualité d’impression
- La conception du tube est effectuée avec précision pour réduire les risques de blocage et empêcher les temps d’arrêt
Montage, traitement et enrobage
- Caractéristiques de conception et de débit testées pour garantir un échange efficace des réactifs
- Forces d’ouverture et de fermeture ajustées pour faciliter l’utilisation, tout en protégeant les échantillons de tissus précieux
Coupe
- Technique de précision pour une connexion solide aux microtomes
Archivage
- La texture de la surface de la cassette optimise la capacité d’acquisition pour l’archivage
Spécification
Oui | |
Petits carrés | |
Oui |
750/Carton | |
Couvercle distinct, charnière arrière |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Epredia™ Cassettes de biopsie TissueLoc™ Cassette IV conditionnées en tubes