Learn More
Epredia™ Cassettes HistoScreen™ Tissue-Loc™
Manipulez de petites biopsies et des échantillons fragiles avec les cassettes HistoScreenTM Tissue-LocTM Epredia™, les toutes dernières cassettes pour la sécurité des échantillons.
Marque: Epredia™ C-1000-LI
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Manipulez de petites biopsies et des échantillons fragiles avec les cassettes HistoScreen™ Tissue-Loc™ Thermo Scientific™, les toutes dernières cassettes pour la sécurité des échantillons.
- Permettent un gain de temps, offrent la meilleure protection des échantillons et sont faciles d’utilisation
- Permettent une identification facile des échantillons grâce à une chambre interne doublée de maille “transparente”
- Éliminent la nécessité d’utiliser des mousses salissantes ou du papier lentille
- Les cassettes ne s’ouvriront pas pendant le traitement, garantissant ainsi la sécurité de traitement de vos tissus
Spécification
Mesh Pore Insert | |
Lilas | |
Cassette HistoScreen™ |