Learn More
WTW™ Solution tampon TISAB™
Les solutions d’ajustement de la force ionique ont plusieurs tâches : Le TISAB pour les mesures de fluorure n’ajuste pas seulement la valeur du pH, mais décompose également les composés complexes contenant du fluorure. D’autres solutions d’ajustement de la force ionique garantissent une valeur de pH adaptée ainsi que l’ajout d’un sel conducteur adapté pour capturer correctement la concentration.
Marque:  WTW™ 140100
Code produit. 11938094
  • 393.00€ / 4L
Expédition estimée: 05-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Électrode fluorure
Solution tampon TISAB