Learn More
Tiron, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10378793
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149-45-1
Formule moléculaire C6H10Na2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 320.238
Numéro MDL MFCD00149531
Clé InChI HEOKHLCODUWALT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid, disodium salt monohydrate
CID PubChem 131674010
Nom IUPAC 4,5-dihydroxybenzène-1,3-acide disulfonique;hydrogène moléculaire ; sodium
SMILES [HH].[HH].C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)O)O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tiron™
Point de fusion >300.0°C
Formule linéaire (HO)2C6H2(SO3Na)2·H2O
Beilstein 11, 297
Merck Index 15, 9621
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble.
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 332.21
Perte à la dessiccation 4% to 6% (typically)
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Forme physique Poudre