Learn More
Sampling Systems™ Embout pour échantillonneur PowderThief de25 mm de diamètre
Largement utilisés dans les industries pharmaceutiques, chimiques et alimentaires du monde entier. L’embout pour échantillonneur de PowderThief de 25 mm de diamètre Sampling Systems™ permet d’utiliser un échantillonneur unique pour échantillonner avec précision une gamme de volumes différents.
67.30€
Spécification
Type de produit | Pointe |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (316L) |
À utiliser avec (application) | Échantillonnage de poudre |
Diamètre (métrique) | 25 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15819201
|
Sampling Systems™
1030CT-10 |
10 mL |
67.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15829201
|
Sampling Systems™
1030CT-20 |
20 mL |
67.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15839201
|
Sampling Systems™
1030CT-25 |
25 ml |
67.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En acier inoxydable de haute qualité 316L
- Large gamme de tailles d’échantillon
- Large gamme de longueurs d’échantillonneur
- Simplicité d’utilisation
- Une gamme d’embouts qui permettent d’utiliser un seul échantillonneur pour échantillonner avec précision une gamme de volumes différents
Spécification
Pointe | |
Acier inoxydable (316L) | |
Échantillonnage de poudre | |
25 mm |