Learn More
Sampling Systems™ Embout pour échantillonneur PowderThief de19 mm de diamètre
Largement utilisés dans les industries pharmaceutiques, chimiques et alimentaires du monde entier. L’embout pour échantillonneur de PowderThief de 19 mm de diamètre Sampling Systems™ permet d’utiliser un échantillonneur unique pour échantillonner avec précision une gamme de volumes différents.
Marque: Sampling Systems™ 1030BT-3
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En acier inoxydable de haute qualité 316L
- Large gamme de tailles d’échantillon
- Large gamme de longueurs d’échantillonneur
- Simplicité d’utilisation
- Une gamme d’embouts qui permettent d’utiliser un seul échantillonneur pour échantillonner avec précision une gamme de volumes différents
Spécification
Pointe | |
3 mL | |
19 mm |
Acier inoxydable (316L) | |
Échantillonnage de poudre |